2-Chloro-(5-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR3426-1GEA 1370 DKK
APOSOR3426-1G
2-Chloro-(5-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-(5-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₀BClO₄
Molekylvægt: 228,4373 g/mol
Smeltepunkt: 236…240 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08689529
CAS-nummer: 913835-93-5