2-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR3424-1GEA 296 DKK
APOSOR3424-1G APOSOR3424-5G
2-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BClO₄
Smeltepunkt: 140…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689530
CAS-nummer: 603122-80-1