3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR3416-5GEA 1640 DKK
APOSOR3416-5G
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₁₀H₁₁N₃
Smeltepunkt: 148…151 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084887
CAS-nummer: 78597-54-3