4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR3369-5GEA
110
DKK
APOSOR3369-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
Formel:
C₈H₇NO₆S Molekylvægt: 245,2100 g/mol Smeltepunkt: 211…212 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01941299 CAS-nummer: 110964-79-9 |