4-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR33574-1GEA 3330 DKK
APOSOR33574-1G
4-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole 95%
4-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₈BrN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10758068
CAS-nummer: 91857-98-6