2'-Cyanoacetanilide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR33320-5GEA 569 DKK
APOSOR33320-5G APOSOR33320-1G
2'-Cyanoacetanilide 95%
2'-Cyanoacetanilide
Formel: C₉H₈N₂O
Molekylvægt: 160,1726 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00019840
CAS-nummer: 621-03-4