(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl phenyl ether 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR33127-1GEA 1320 DKK
APOSOR33127-1G APOSOR33127-25G APOSOR33127-5G
(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl phenyl ether 95%
(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl phenyl ether
Formel: C₁₀H₈NOClS
Molekylvægt: 225,6946 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01443853
CAS-nummer: 339018-23-4