Ethyl-4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR32981-5GEA 3390 DKK
APOSOR32981-5G APOSOR32981-1G
Ethyl-4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl-4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₂ClNO₃
Molekylvægt: 265,70 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173395
CAS-nummer: 27568-05-4