3-(tert-Butoxy)-6-chloropyridazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR32780-1GEA
623
DKK
APOSOR32780-1G
APOSOR32780-5G
3-(tert-Butoxy)-6-chloropyridazine 95%
3-(tert-Butoxy)-6-chloropyridazine
Formel:
C₈H₁₁ClN₂O Molekylvægt: 186,6400 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03425769 CAS-nummer: 17321-24-3 |