4'-(2-Chloroethyl)acetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR32384-5GEA 1590 DKK
APOSOR32384-5G APOSOR32384-25G
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone 95%
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone
Formel: C₁₀H₁₁ClO
Molekylvægt: 182,65 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016350
CAS-nummer: 69614-95-5