(S)-(+)-2-Nonyl isothiocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR322589-1GEA 1710 DKK
APOSOR322589-1G
(S)-(+)-2-Nonyl isothiocyanate
(S)-(+)-2-Nonyl isothiocyanate
Formel: C₁₀H₁₉NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039335
CAS-nummer: 737000-86-1