(S)-(+)-2-Heptyl isothiocyanate
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR322583-1GEA 0 DKK
APOSOR322583-1G
(S)-(+)-2-Heptyl isothiocyanate
(S)-(+)-2-Heptyl isothiocyanate
Formel: C₈H₁₅NS
Molekylvægt: 157,28 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664052
CAS-nummer: 737000-94-1