3-Iodo-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR322575-1GEA 405 DKK
APOSOR322575-1G
3-Iodo-1H-pyrazole
3-Iodo-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃IN₂
Molekylvægt: 193,98 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12022324
CAS-nummer: 4522-35-4