(R)-(-)-1-(4-Chlorophenyl)ethyl isothiocyanate
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR322453-1GEA 0 DKK
APOSOR322453-1G
(R)-(-)-1-(4-Chlorophenyl)ethyl isothiocyanate
(R)-(-)-1-(4-Chlorophenyl)ethyl isothiocyanate
Formel: C₉H₈ClNS
Molekylvægt: 197,69 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039326
CAS-nummer: 737000-80-5