(3S,4S)-(+)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR322413-5GEA 0 DKK
APOSOR322413-5G APOSOR322413-25G APOSOR322413-1G
(3S,4S)-(+)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol 97%
(3S,4S)-(+)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Molekylvægt: 193,2423 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01073893
CAS-nummer: 90365-74-5