4-(2-Thienyl)aniline
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR322359-5GEA
0
DKK
APOSOR322359-5G
APOSOR322359-1G
4-(2-Thienyl)aniline
4-(2-Thienyl)aniline
Formel:
C₁₀H₉NS Molekylvægt: 175,25 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01224064 CAS-nummer: 70010-48-9 |