2-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR322350-10GEA 0 DKK
APOSOR322350-10G
2-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde
2-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
Molekylvægt: 166,1739 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191449
CAS-nummer: 22042-72-4