5-Chloro-2-nitro-p-toluidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR322344-25GEA 1530 DKK
APOSOR322344-25G APOSOR322344-5G
5-Chloro-2-nitro-p-toluidine 95%
5-Chloro-2-nitro-p-toluidine
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Molekylvægt: 186,60 g/mol
Smeltepunkt: 159…163 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00034066
CAS-nummer: 7149-80-6