2-Amino-6-bromo-3-formylchromone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR322331-1GEA
1160
DKK
APOSOR322331-1G
2-Amino-6-bromo-3-formylchromone
2-Amino-6-bromo-3-formylchromone
Formel:
C₁₀H₆BrNO₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
CAS-nummer:
73262-04-1 |