3-(3-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR322261-250MGEA
0
DKK
APOSOR322261-250MG
3-(3-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
3-(3-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
Formel:
C₁₃H₁₂BClO₃ Molekylvægt: 262,5 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06411352 CAS-nummer: 849062-33-5 |