2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
APOSOR322188-1GEA
579
DKK
APOSOR322188-1G
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
Formel:
C₁₄H₁₁NOS Molekylvægt: 241,31 Smeltepunkt: 78…81 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00041078 CAS-nummer: 206761-68-4 UN nummer: 2923 ADR: 8+6.1,III |