3-Bromo-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR322155-500MGEA 1040 DKK
APOSOR322155-500MG
3-Bromo-1H-indazole
3-Bromo-1H-indazole
Formel: C₇H₅BrN₂
Molekylvægt: 197,04 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00159926
CAS-nummer: 40598-94-5