4-Methylphthalic acid
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR322110-25GEA
0
DKK
APOSOR322110-25G
4-Methylphthalic acid
4-Methylphthalic acid
Formel:
C₉H₈O₄ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00041946 CAS-nummer: 4316-23-8 |