1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR322042-5GEA 933 DKK
APOSOR322042-5G
1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
Formel: C₁₄H₁₀N₂O₂
Smeltepunkt: 288 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001219
CAS-nummer: 1758-68-5