4'-Methoxyacetoacetanilide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR32016-5GEA 881 DKK
APOSOR32016-5G APOSOR32016-100G
4'-Methoxyacetoacetanilide 95%
4'-Methoxyacetoacetanilide
Formel: C₁₁H₁₃NO₃
Molekylvægt: 207,2300 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008783
CAS-nummer: 5437-98-9