2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR318028-1GEA 1510 DKK
APOSOR318028-1G APOSOR318028-25G APOSOR318028-5G
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one 95+%
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Formel: C₆H₆N₄O
Molekylvægt: 150,14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09033259
CAS-nummer: 7355-55-7