Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR318013-5GEA 8890 DKK
APOSOR318013-5G APOSOR318013-1G APOSOR318013-10G
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95+%
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
Molekylvægt: 146,1460 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06739247
CAS-nummer: 118000-43-4