1-Butyl-4-chlorobenzene 96%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR3170-25GEA 1190 DKK
APOSOR3170-25G
1-Butyl-4-chlorobenzene 96%
1-Butyl-4-chlorobenzene
Formel: C₁₀H₁₃Cl
Molekylvægt: 168,67
Kogepunkt: 225…228 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051926
CAS-nummer: 15499-27-1