4-Bromo-3-methylbenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR3168-25GEA 732 DKK
APOSOR3168-25G APOSOR3168-5G
4-Bromo-3-methylbenzamide
4-Bromo-3-methylbenzamide
Formel: C₈H₈BrNO
Molekylvægt: 214,06 g/mol
Smeltepunkt: 177…182 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672914
CAS-nummer: 170229-98-8