trans-4-Aminoadamantan-1-ol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR315778-5GEA 634 DKK
APOSOR315778-5G
trans-4-Aminoadamantan-1-ol hydrochloride
trans-4-Aminoadamantan-1-ol hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₈ClNO
Molekylvægt: 203,7100 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11099880
CAS-nummer: 62075-23-4