N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide 97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR315738-25GEA
0
DKK
APOSOR315738-25G
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide 97%
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide
Formel:
C₁₄H₂₁N₃O Molekylvægt: 247,34 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06384973 CAS-nummer: 5294-61-1 |