α,α,α,2,4-Pentachlorotoluene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR315021-500GEA
1370
DKK
APOSOR315021-500G
α,α,α,2,4-Pentachlorotoluene
α,α,α,2,4-Pentachlorotoluene
Formel:
C₇H₃Cl₅ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00018818 CAS-nummer: 13014-18-1 |