1-Naphthyl boronic acid neopentyl glycol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR310989-5GEA 765 DKK
APOSOR310989-5G APOSOR310989-25G
1-Naphthyl boronic acid neopentyl glycol ester
1-Naphthyl boronic acid neopentyl glycol ester
Formel: C₁₅H₁₇BO₂
Molekylvægt: 240,11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01318167
CAS-nummer: 22871-77-8