5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR31053-25GEA 924 DKK
APOSOR31053-25G APOSOR31053-10G APOSOR31053-5G
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formel: C₁₂H₁₂N₂
Molekylvægt: 184,24 g/mol
Smeltepunkt: 114…117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01740554
CAS-nummer: 1762-34-1