1-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-methylpiperazine
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR310452-5GEA
0
DKK
APOSOR310452-5G
1-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-methylpiperazine
1-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-methylpiperazine
Formel:
C₁₁H₁₅BrN₂O₂S Molekylvægt: 319,2180 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00595522 CAS-nummer: 837-12-7 |