5-Bromo-3-methyl-2-(N,2,2,2-tetramethylacetamido)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR310199-1GEA
4590
DKK
APOSOR310199-1G
APOSOR310199-500MG
5-Bromo-3-methyl-2-(N,2,2,2-tetramethylacetamido)pyridine
5-Bromo-3-methyl-2-(N,2,2,2-tetramethylacetamido)pyridine
Formel:
C₁₂H₁₇BrN₂O Molekylvægt: 285,18 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09037448 CAS-nummer: 245765-92-8 |