2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR30953-1GEA 1810 DKK
APOSOR30953-1G
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole
Formel: C₁₀H₉BrN₂S
Molekylvægt: 269,16
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00170268
CAS-nummer: 65705-44-4