2-Chloro-7-methoxy-4-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR309383-5GEA 0 DKK
APOSOR309383-5G APOSOR309383-1G
2-Chloro-7-methoxy-4-methylquinoline
2-Chloro-7-methoxy-4-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClNO
Molekylvægt: 207,66 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00711757
CAS-nummer: 97892-67-6