1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR308069-5GEA 1360 DKK
APOSOR308069-5G APOSOR308069-1G APOSOR308069-25G
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₄
Molekylvægt: 244,29 g/mol
Smeltepunkt: 159…160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01632465
CAS-nummer: 129799-08-2