2,6-Dichloroquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR307515-25GEA
2960
DKK
APOSOR307515-25G
APOSOR307515-5G
APOSOR307515-1G
2,6-Dichloroquinoline
2,6-Dichloroquinoline
Formel:
C₉H₅Cl₂N Molekylvægt: 198,0500 g/mol Smeltepunkt: 161…164 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03427194 CAS-nummer: 1810-72-6 |