6-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR30741-1GEA 557 DKK
APOSOR30741-1G APOSOR30741-5G APOSOR30741-250MG
6-Bromo-3-methyl-1H-indazole
6-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
Molekylvægt: 211,0600 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08272244
CAS-nummer: 7746-27-2