cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR307073-1GEA 110 DKK
APOSOR307073-1G APOSOR307073-25G APOSOR307073-5G APOSOR307073-10G
cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline 95+%
cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline
Formel: C₁₀H₁₇NO₅
Molekylvægt: 231,25 g/mol
Smeltepunkt: 146…151 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02094407
CAS-nummer: 135042-12-5