1-Aminopiperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR30621-25GEA 1920 DKK
APOSOR30621-25G APOSOR30621-100G
1-Aminopiperidine 97%
1-Aminopiperidine
Formel: C₅H₁₂N₂
Molekylvægt: 100,16
Kogepunkt: 145…147 °C/760mmHg
Massefylde: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 36 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006489
CAS-nummer: 2213-43-6
UN nummer: 2920
ADR: 8+3,II