6-Amino-5-bromoquinoxaline 95+%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR30436-25GEA 0 DKK
APOSOR30436-25G
6-Amino-5-bromoquinoxaline 95+%
6-Amino-5-bromoquinoxaline
Formel: C₈H₆BrN₃
Molekylvægt: 224,0573 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00799024
CAS-nummer: 50358-63-9