3-Methoxypyridazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR304308-5GEA 841 DKK
APOSOR304308-5G
3-Methoxypyridazine 97%
3-Methoxypyridazine
Formel: C₅H₆N₂O
Molekylvægt: 110,1139 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234098
CAS-nummer: 19064-65-4