4-Carbamoylphenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR303954-500MGEA 328 DKK
APOSOR303954-500MG
4-Carbamoylphenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Carbamoylphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₈BNO₃
Molekylvægt: 247,0979 g/mol
Smeltepunkt: 175…180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05663887
CAS-nummer: 179117-44-3