2,3-Dichloroisonicotinonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR303883-1GEA 8130 DKK
APOSOR303883-1G APOSOR303883-500MG
2,3-Dichloroisonicotinonitrile
2,3-Dichloroisonicotinonitrile
Formel: C₆H₂Cl₂N₂
Molekylvægt: 173 g/mol
Smeltepunkt: 77…78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13193096
CAS-nummer: 184416-82-8