Methyl-4-aminopicolinate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR303823-5GEA
933
DKK
APOSOR303823-5G
APOSOR303823-1G
APOSOR303823-25G
Methyl-4-aminopicolinate 97%
Methyl-4-aminopicolinate
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molekylvægt: 152,1500 g/mol Smeltepunkt: 129…130 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00956000 CAS-nummer: 71469-93-7 |