Ethyl-2,5-dichloroisonicotinate
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR303769-1GEA
0
DKK
APOSOR303769-1G
APOSOR303769-500MG
Ethyl-2,5-dichloroisonicotinate
Ethyl-2,5-dichloroisonicotinate
Formel:
C₈H₇Cl₂NO₂ Molekylvægt: 220,0500 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09972252 CAS-nummer: 603122-76-5 |