tert-Butyl-6-aminopyridin-2-ylcarbamate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR303672-1GEA 1830 DKK
APOSOR303672-1G APOSOR303672-10G APOSOR303672-5G
tert-Butyl-6-aminopyridin-2-ylcarbamate 95+%
tert-Butyl-6-aminopyridin-2-ylcarbamate
Formel: C₁₀H₁₅N₃O₂
Smeltepunkt: 126…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09037865
CAS-nummer: 322690-31-3